Tlačiť
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32907-1G PC32907-250MG
APOSPC32907-1GEA 596.03 EUR
APOSPC32907-1G APOSPC32907-250MG
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₇FO₄
Mw: 198.148 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20639259
Číslo CAS: 583881-07-6