Tlačiť
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32904-1G PC32904-250MG
APOSPC32904-1GEA 249.5 EUR
APOSPC32904-1G APOSPC32904-250MG
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₅F₃O₃
Mw: 218.129 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06208287
Číslo CAS: 79478-02-7