Tlačiť
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propanoic acid
PC32847-1G PC32847-5G
APOSPC32847-1GEA 68.1 EUR
APOSPC32847-1G APOSPC32847-5G
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid 95%
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Mw: 247.061 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12190913
Číslo CAS: 866862-24-0