Tlačiť
Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32845-100G PC32845-50G
APOSPC32845-100GEA 439.82 EUR
APOSPC32845-100G APOSPC32845-50G
Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Nonafluoropentanoic anhydride
Vzorec: C₁₀F₁₈O₃
Mw: 510.076 g/mol
Teplota varu: 137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06248659
Číslo CAS: 308-28-1
OSN: 3265
ADR: 8 III