Tlačiť
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32839-1G PC32839-250MG PC32839-5G
APOSPC32839-1GEA 241.14 EUR
APOSPC32839-1G APOSPC32839-250MG APOSPC32839-5G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃INO
Mw: 303.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20731076
Číslo CAS: 1365969-58-9