Tlačiť
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethan-1-one
PC32806-250MG PC32806-1G PC32806-5G
APOSPC32806-250MGEA 24.91 EUR
APOSPC32806-250MG APOSPC32806-1G APOSPC32806-5G
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
Mw: 235.026 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22570410
Číslo CAS: 746630-34-2