Tlačiť
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32791-1G PC32791-250MG
APOSPC32791-1GEA 656.64 EUR
APOSPC32791-1G APOSPC32791-250MG
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈BrFO₃
Mw: 287.082 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31812096
Číslo CAS: 1259929-80-0