Tlačiť
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl (2E)-3-(3-fluorophenyl)prop-2-enoate, Methyl (E)-3-(3-fluorophenyl)acrylate
PC3279-1G PC3279-250MG PC3279-5G
APOSPC3279-1GEA 33.17 EUR
APOSPC3279-1G APOSPC3279-250MG APOSPC3279-5G
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Teplota varu: 133…134 °C (17 mm Hg)
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784271
Číslo CAS: 74325-03-4