Tlačiť
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32779-1G PC32779-250MG
APOSPC32779-1GEA 79.71 EUR
APOSPC32779-1G APOSPC32779-250MG
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉FO
Mw: 152.166 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD25994492
Číslo CAS: 1557096-27-1