Tlačiť
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32778-1G PC32778-250MG
APOSPC32778-1GEA 79.71 EUR
APOSPC32778-1G APOSPC32778-250MG
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉FO
Mw: 152.166 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD31700582
Číslo CAS: 1887175-94-1