Tlačiť
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32777-1G PC32777-250MG
APOSPC32777-1GEA 819.95 EUR
APOSPC32777-1G APOSPC32777-250MG
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉FO
Mw: 152.166 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD24719781
Číslo CAS: 1232774-27-4