Tlačiť
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32773-1G PC32773-250MG
APOSPC32773-1GEA 1403.97 EUR
APOSPC32773-1G APOSPC32773-250MG
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉FO
Mw: 152.166 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD24727590
Číslo CAS: 911817-90-8