Tlačiť
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32772-1G PC32772-250MG
APOSPC32772-1GEA 56.48 EUR
APOSPC32772-1G APOSPC32772-250MG
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉FO
Mw: 152.166 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD31382446
Číslo CAS: 2379918-44-0