Tlačiť
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC32771-1G PC32771-250MG
APOSPC32771-1GEA 43.26 EUR
APOSPC32771-1G APOSPC32771-250MG
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉FO
Mw: 152.166 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD25994499
Číslo CAS: 1544937-92-9