Tlačiť
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Cyano-3-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Cyano-3-nitrobenzotrifluoride, 6-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-tolunitrile
PC32747-1G PC32747-5G PC32747-25G
APOSPC32747-1GEA 24.91 EUR
APOSPC32747-1G APOSPC32747-5G APOSPC32747-25G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₃N₂O₂
Mw: 216.117 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16606330
Číslo CAS: 1227581-80-7
OSN: 3439
ADR: 6.1 III