Tlačiť
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-3-fluoro-5-iodotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-5-iodobenzene
PC32739-1G PC32739-250MG PC32739-5G
APOSPC32739-1GEA 254.36 EUR
APOSPC32739-1G APOSPC32739-250MG APOSPC32739-5G
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFI
Mw: 314.921 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18396960
Číslo CAS: 1261759-75-4
OSN: 3261
ADR: 8 II