Tlačiť
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-2-iodobenzene, α-Bromo-3-fluoro-2-iodotoluene
PC32737-1G PC32737-250MG PC32737-5G
APOSPC32737-1GEA 328.46 EUR
APOSPC32737-1G APOSPC32737-250MG APOSPC32737-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFI
Mw: 314.921 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18396958
Číslo CAS: 1261675-04-0
OSN: 3261
ADR: 8 II