Tlačiť
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-formylphenylacetylene
PC32735-1G PC32735-250MG PC32735-5G
APOSPC32735-1GEA 331.73 EUR
APOSPC32735-1G APOSPC32735-250MG APOSPC32735-5G
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₅FO
Teplota tavenia: 109 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD24674725
Číslo CAS: 1015731-79-9