Tlačiť
2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32729-1G PC32729-250MG
APOSPC32729-1GEA 212.19 EUR
APOSPC32729-1G APOSPC32729-250MG
2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₈F₃NO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26407436
Číslo CAS: 1589523-29-4
OSN: 3261
ADR: 8,II