Tlačiť
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2'-Dibromo-5'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-one
PC32728-1G PC32728-250MG
APOSPC32728-1GEA 531.14 EUR
APOSPC32728-1G APOSPC32728-250MG
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂FO
Mw: 295.931 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23711741
Číslo CAS: 1427446-94-3
OSN: 3265
ADR: 8 III