Tlačiť
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Diamino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylene-1,3-diamine
PC32722-1G PC32722-250MG
APOSPC32722-1GEA 373.72 EUR
APOSPC32722-1G APOSPC32722-250MG
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine 96%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine
Vzorec: C₇H₆F₃N₃O₂
Mw: 221.137 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25976386
Číslo CAS: 1448858-56-7