Tlačiť
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-iodobenzene, α-Bromo-2-fluoro-6-iodotoluene
PC32721-1G PC32721-5G PC32721-25G
APOSPC32721-1GEA 89.73 EUR
APOSPC32721-1G APOSPC32721-5G APOSPC32721-25G
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFI
Mw: 314.921 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18396957
Číslo CAS: 1231747-49-1
OSN: 3261
ADR: 8 II