Tlačiť
3,5-Difluorophenylacetyl chloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32715-1G PC32715-5G
APOSPC32715-1GEA 48.54 EUR
APOSPC32715-1G APOSPC32715-5G
3,5-Difluorophenylacetyl chloride 96%
3,5-Difluorophenylacetyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
Teplota varu: 86 °C (15 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00275597
Číslo CAS: 157033-24-4
OSN: 3265
ADR: 8,III