Tlačiť
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-1-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Amino-4-(methylamino)benzotrifluoride
PC32696-1G PC32696-5G
APOSPC32696-1GEA 175.05 EUR
APOSPC32696-1G APOSPC32696-5G
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₈H₉F₃N₂
Mw: 190.166 g/mol
Teplota tavenia: 53…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01571385
Číslo CAS: 35203-49-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III