Tlačiť
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3269-1G PC3269-5G
APOSPC3269-1GEA 116.16 EUR
APOSPC3269-1G APOSPC3269-5G
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O₃
Mw: 260.169 g/mol
Teplota tavenia: 201…203 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00178796
Číslo CAS: 144456-86-0