Tlačiť
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC32561-1G PC32561-5G
APOSPC32561-1GEA 149.81 EUR
APOSPC32561-1G APOSPC32561-5G
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Vzorec: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Mw: 315.311 g/mol
Teplota tavenia: 37.8…40.6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01765079
Číslo CAS: 680215-92-3