Tlačiť
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thien-2ylmethanol
PC32363-1G PC32363-250MG
APOSPC32363-1GEA 331.26 EUR
APOSPC32363-1G APOSPC32363-250MG
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
2-(Hydroxymethyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
Vzorec: C₁₂H₉F₃OS
Mw: 258.259 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01934530
Číslo CAS: 256488-46-7