Tlačiť
N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(2-Fluorophenyl)ethylamine
PC3207-10G PC3207-1G PC3207-5G
APOSPC3207-10GEA 818.29 EUR
APOSPC3207-10G APOSPC3207-1G APOSPC3207-5G
N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-2-fluoroaniline
Vzorec: C₈H₁₀FN
Teplota varu: 72…74 °C (15 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00203991
Číslo CAS: 2707-64-4