Tlačiť
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-4-[4-(hydroxymethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl]benzene, 1-(4-Fluorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
PC31886-1G PC31886-250MG
APOSPC31886-1GEA 167.27 EUR
APOSPC31886-1G APOSPC31886-250MG
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂O
Teplota tavenia: 120…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03644148
Číslo CAS: 465514-37-8