Tlačiť
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC31871-1G PC31871-250MG
APOSPC31871-1GEA 116.16 EUR
APOSPC31871-1G APOSPC31871-250MG
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
Vzorec: C₁₃H₁₃F₂NO₃S₂
Mw: 333.374 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01570573
Číslo CAS: 680211-96-5