Tlačiť
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene-6-carboxylate, 4-Chloro-6-(ethoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC31857-1G PC31857-250MG
APOSPC31857-1GEA 437.63 EUR
APOSPC31857-1G APOSPC31857-250MG
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₉ClF₃NO₂
Mw: 303.664 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00277503
Číslo CAS: 680211-86-3