Tlačiť
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Fluorophenyl)-(1H-pyrrol-3-yl)methanone
PC3152-1G PC3152-500MG
APOSPC3152-1GEA 269.18 EUR
APOSPC3152-1G APOSPC3152-500MG
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₁H₈FNO
Mw: 189.186 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08056192
Číslo CAS: 198126-03-3