Tlačiť
4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC31482-1G PC31482-250MG
APOSPC31482-1GEA 112.96 EUR
APOSPC31482-1G APOSPC31482-250MG
4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂F₃NO₂S
Mw: 370.174 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00119596
Číslo CAS: 634187-71-6