Tlačiť
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine, (S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanamine
PC3143-1G PC3143-250MG PC3143-5G
APOSPC3143-1GEA 191.34 EUR
APOSPC3143-1G APOSPC3143-250MG APOSPC3143-5G
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Teplota varu: 63…67 °C (4,2 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06761860
Číslo CAS: 444643-09-8