Tlačiť
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC31422-1G PC31422-250MG
APOSPC31422-1GEA 245.14 EUR
APOSPC31422-1G APOSPC31422-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₈ClFN₂O
Mw: 238.645 g/mol
Teplota tavenia: 90…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03659694
Číslo CAS: 423768-49-4
OSN: 1759
ADR: 8 III