Tlačiť
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC31351-1G PC31351-250MG
APOSPC31351-1GEA 44.86 EUR
APOSPC31351-1G APOSPC31351-250MG
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₀BrFO₂
Mw: 261.088 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00204082
Číslo CAS: 712-52-7