Tlačiť
3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1H,1H,2H,3H,3H,5H,5H-Perfluoro(1,2-Epoxy-4-oxaundecane)
PC3132FB-25G PC3132FB-5G
APOSPC3132FB-25GEA 697.55 EUR
APOSPC3132FB-25G APOSPC3132FB-5G
3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide 95%
3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide
Vzorec: C₁₀H₈F₁₂O₂
Teplota varu: 97…98 °C (4 mm Hg)
Hustota: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054696
Číslo CAS: 799-34-8