Tlačiť
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC31160-100MG PC31160-1G PC31160-250MG
APOSPC31160-100MGEA 61.77 EUR
APOSPC31160-100MG APOSPC31160-1G APOSPC31160-250MG
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Vzorec: C₉H₉F₃N₂O
Teplota tavenia: 141…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00018052
Číslo CAS: 97051-69-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III