Tlačiť
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3114K-1G PC3114K-5G
APOSPC3114K-1GEA 132.59 EUR
APOSPC3114K-1G APOSPC3114K-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₉F₆NO₂
Mw: 301.185 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061306
Číslo CAS: 237076-67-4