Tlačiť
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC31134-1G PC31134-250MG
APOSPC31134-1GEA 211.9 EUR
APOSPC31134-1G APOSPC31134-250MG
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Mw: 258.197 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01312037
Číslo CAS: 445-71-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III