Tlačiť
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC31080-1G PC31080-250MG
APOSPC31080-1GEA 89.73 EUR
APOSPC31080-1G APOSPC31080-250MG
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₄N₂O₂
Mw: 276.187 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32066750
Číslo CAS: 2379918-41-7