Tlačiť
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC30856-1G PC30856-250MG
APOSPC30856-1GEA 331.26 EUR
APOSPC30856-1G APOSPC30856-250MG
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄F₅NO
Mw: 213.105 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28790983
Číslo CAS: 1806353-36-5
OSN: 2810
ADR: 6.1 III