Tlačiť
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-3'-(difluoromethoxy)acetophenone
PC3073-250MG PC3073-5G PC3073-1G
APOSPC3073-250MGEA 198.68 EUR
APOSPC3073-250MG APOSPC3073-5G APOSPC3073-1G
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₇BrF₂O₂
Mw: 265.051 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09259003
Číslo CAS: 443914-96-3
OSN: 1759
ADR: 8 III