Tlačiť
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3053-1G PC3053-250MG PC3053-5G
APOSPC3053-1GEA 468.51 EUR
APOSPC3053-1G APOSPC3053-250MG APOSPC3053-5G
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone 95%
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₀F₆O₃
Teplota tavenia: 90…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042271
Číslo CAS: 76784-40-2