Tlačiť
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303613-1G PC303613-250MG
APOSPC303613-1GEA 582.82 EUR
APOSPC303613-1G APOSPC303613-250MG
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₃
Mw: 258.554 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32689357
Číslo CAS: 2385608-20-6