Tlačiť
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303608-1G PC303608-5G
APOSPC303608-1GEA 437.01 EUR
APOSPC303608-1G APOSPC303608-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₅BrF₃N
Mw: 264.042 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640181
Číslo CAS: 2383004-77-9