Tlačiť
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303606-1G PC303606-5G
APOSPC303606-1GEA 357.7 EUR
APOSPC303606-1G APOSPC303606-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₅BrClF₃O
Mw: 301.488 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640179
Číslo CAS: 2383663-22-5