Tlačiť
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303605-1G PC303605-5G
APOSPC303605-1GEA 318.05 EUR
APOSPC303605-1G APOSPC303605-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
Mw: 283.042 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640178
Číslo CAS: 2324179-05-5