Tlačiť
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303604-1G PC303604-5G
APOSPC303604-1GEA 490.97 EUR
APOSPC303604-1G APOSPC303604-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₉BrF₃N
Mw: 268.074 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640177
Číslo CAS: 2383901-89-9