Tlačiť
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303602-1G PC303602-5G
APOSPC303602-1GEA 451.26 EUR
APOSPC303602-1G APOSPC303602-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇BrF₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640175
Číslo CAS: 2384884-96-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III